Få mere at vide
Gennemsigtige digler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Silica |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43 mm |
| Højde (metrisk) | 39mm |
| Produkttype | Digel |