Få mere at vide
Gennemsigtige digler
Diameter (metrisk) Udvendig:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Silica |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 57mm |
| Højde (metrisk) | 37mm |
| Produkttype | Digel |