Få mere at vide
Gennemsigtige digler
Artikelnummer. 12857723
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
29 mm
38 mm
43 mm
57 mm
67 mm
82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12857723 29 mm Hver
12867723 38 mm Hver
12897733 43 mm Hver
12897723 57 mm Hver
12807733 67 mm Hver
12817733 82 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12857723 Leverandør Yorlab Leverandørnr. 10444/15
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Materiale Silica
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Højde (metrisk) 19mm
Produkttype Digel