Få mere at vide
Cole-Parmer™ Gennemskinnelig Bev-A-Line IV slange
Artikelnummer. 11713139
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11713139 6,4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11713139 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0649015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Certificeringer/compliance Harpiks er FDA-kompatibel (foring: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350). Møder USP Klasse VI, USDA og National Formulary krav
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Bev-A-Line
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Sikker til mad, drikkevarer, medicin, laboratorier og generel brug - dog meget mere overkommelig end PTFE-slanger, sikker for de fleste alkoholer; undgå brug med stærke opløsningsmidler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 61 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C