Få mere at vide
Gilac™ Gennemsigtig lufttæt æske med blåt låg
Artikelnummer. 17978461
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17978461 2 l Hver
17968901 0,4 l -
17998851 0,8 l -
17928581 1,2 l -
17968971 4 l -
17918991 8 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17978461 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G604320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.97 DKK
    31.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.71 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Translucent Airtight Box med blåt låg er velegnet til fødevarekontakt, og dens afrundede hjørner letter rengøringen. Indholdet er synligt og genkendeligt.
  • Gennemsigtig lufttæt æske med blåt låg velegnet til fødevarekontakt.
  • Den er lavet af en gennemsigtig polypropylen base, så indholdet er synligt og genkendeligt.
  • Afrundede hjørner for at lette rengøring og begrænse tilbageholdelsesområder.
  • Blåt blødt omslag, der garanterer en perfekt forsegling.
  • Let, meget modstandsdygtig og velegnet til fødevarekontakt.
  • Æske til konservering af mad og dens smag, samtidig med at indholdet bevares mod ydre lugte.
  • Tåler opvaskemaskine.
  • Opdag det komplette udvalg, der kan stables med låget, der består af 6 formater fra 0,4 L til 8 L afhængigt af dine behov.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Lukningsfarve Blå
Lukketype Lufttæt låg
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Produkttype Lufttæt æske
Stabelbar Ja
Dimensioner (L x B x H) 200 x 145 x 95 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 145 mm
Bredde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3,7 tommer