Få mere at vide
Gilac™ Gennemsigtig lufttæt æske med blåt låg
Beskrivelse
- Gennemsigtig lufttæt æske med blåt låg velegnet til fødevarekontakt.
- Den er lavet af en gennemsigtig polypropylen base, så indholdet er synligt og genkendeligt.
- Afrundede hjørner for at lette rengøring og begrænse tilbageholdelsesområder.
- Blåt blødt omslag, der garanterer en perfekt forsegling.
- Let, meget modstandsdygtig og velegnet til fødevarekontakt.
- Æske til konservering af mad og dens smag, samtidig med at indholdet bevares mod ydre lugte.
- Tåler opvaskemaskine.
- Opdag det komplette udvalg, der kan stables med låget, der består af 6 formater fra 0,4 L til 8 L afhængigt af dine behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,2 l |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukketype | Lufttæt låg |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Lufttæt æske |
| Stabelbar | Ja |
| Dimensioner (L x B x H) | 175 x 125 x 80 mm |
| Vis mere |