missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IRF1 siRNA
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 nmol
2 nmol
Pakningsstørrelse:
10nmol
2nmol
Especificaciones
Especificaciones
| Adgangsnummer | NP_002189 |
| Cellelinjer testet | U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone. |
| Indhold og opbevaring | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gen symbol | IRF1 |
| Gen-id (Entrez) | 3659 |
| Produkttype | siRNA |
| Mængde | 2 nmol |
| Synonym | IRF-1, Interferon Regulatory Factor 1, MAR |
| Mål | Human |
| Form | Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido