Få mere at vide
Syngene™ Transilluminator til G:Box Systems
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15839952 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
254/302 nm
254/364 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Filtreringsområde (metrisk):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Filtreringsområde (metrisk) unitSize
15839952 254 nm 250 x 300 mm Hver
15809952 364 nm 250 x 300 mm Hver
15819952 365/302 nm 250 x 300 mm Hver
15829952 302 nm 250 x 300 mm Hver
15849942 364 nm 200 x 200 mm Hver
15849952 254/364 nm 250 x 300 mm Hver
15859942 365/302 nm 200 x 200 mm Hver
15859952 254/302 nm 250 x 300 mm Hver
15869942 302 nm 200 x 200 mm Hver
15879942 254 nm 200 x 200 mm Hver
15889942 254/364 nm 200 x 200 mm Hver
15899942 254/302 nm 200 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15839952 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2530SE60
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Syngene™ UV-transilluminator til G:Box Systems er designet til belysning af enhver prøve, der exciteres af UV-lys. Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 250 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 250 x 300 mm
Model- Syngene 2530S
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 254 nm