missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Transformationsbuffer-2, pH 7,5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Transformation buffer-2 bruges til transformation af kompetente celler.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Indeholder 10mM MOPS, 75mM calciumchlorid, 10mM kaliumchlorid og 15% glycerol, pH 7,5
Transformation buffer-2 bruges til transformation af kompetente celler.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Indeholder 10mM MOPS, 75mM calciumchlorid, 10mM kaliumchlorid og 15% glycerol, pH 7,5
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 125 ml |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?