Få mere at vide
Thermo Scientific™ TransformAid Bakterietransformationssæt
Artikelnummer. 10344730 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
40 Forvandlinger
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10344730 40 Forvandlinger 40 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10344730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K2711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    761.65 DKK / 40 reaktioner
    Spare 40.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kit til hurtig og bekvem klargøring af kompetente E.coli-celler til garanteret transformationseffektivitet på mere end 10 7 transformanter pr.μ g plasmid-DNA.
Anvend en ny metode til hurtig fremstilling af kemisk kompetente E. coli -celler fra natten over bakteriekulturer eller bakteriekolonier med Thermo Scientific TransformAid™ Bakterietransformationssæt. Nøglekomponenten i dette system er den unikke T-løsning, som producerer kompetente celler i nogle få nemme trin. Den hurtige og bekvemme procedure garanterer transformationseffektiviteter på mere end 107 transformanter prμ g plasmid-DNA, ideel til rutinemæssige kloningseksperimenter. Muligheden for at bruge bakteriekolonier til forberedelse af kompetente celler tilføjer fleksibilitet til ethvert kloningseksperiment.
De TransformAid Bacterial Transformation Kit kan bruges med de fleste E. coli- stammer, der almindeligvis anvendes til kloning: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Højdepunkter
  • Effektiv– mere end 107 transformanter prμ g plasmid-DNA
  • Praktisk– E. coli- kompetente celler kan fremstilles fra en kultur natten over eller fra bakteriekolonier
  • Hurtig– mindre end 1 time fra bakteriekulturen natten over til celleudpladning. Med udgangspunkt i bakteriekolonier kræver proceduren kun 2,5 timer
  • Let– alle procedurer udføres på is på din bænk. Korte centrifugeringer udføres i almindelige mikrocentrifuger
Applikationer
  • Rutinemæssige kloningseksperimenter
  • Blunt-end kloning
  • TA kloning
Inkluderer
  • C-medium
  • T-løsning (A)
  • T-løsning (B)
  • Detaljeret protokol
Note
Kompetente celler forberedt med TransformAid Bakterietransformationskit er kun egnet til direkte brug. Nedfrysning og opbevaring ved -°70 C anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype E. coli
Format Sæt
Arter E. coli
Effektivitet ≥1 x 107 ;
Til brug med (applikation) Kloning
Produktlinje TransformAid
Produkttype TransformAid Bakterietransformationssæt
Mængde 40 Forvandlinger