Få mere at vide
Invitrogen™ TransFluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer, 1.0μ m (488/560), 2 % faststof
Beskrivelse
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. Vores Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ perler er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultraren polystyren og er fyldt med to (eller flere) fluorescerende farvestoffer for at producere en mikrosfære, der kan exciteres af 488 nm eller 514 nm spektrallinjerne i argon-ion laseren, men udsender ved meget længere bølgelængder, hvilket letter excitation af flerfarvede filter og muliggør excitation af flerfarvefilter og bredbåndseksperimenter. TransFluoSpheres™ mikrosfærer viser typisk lidt eller ingen fotoblegning, selv når de exciteres med den intense belysning, der kræves til fluorescensmikroskopi.
TransFluoSpheres™ Mikrosfære specifikationer:
• Etiket (Ex/Em): Orange-fluorescerende (488/560)
• Nominel perlediameter: 1,0 μ
•m Koblingsflade: Carboxylat
• Faste stoffer: 2 %
Karakteristika for carboxylatkoblingsoverfladen Carboxylatmodificeret
FluoSpheres™ perler har en høj densitet af hængende carboxylsyrer på deres overflade, hvilket gør dem velegnede til kovalent kobling af proteiner og andre aminholdige biomolekyler ved hjælp af vandopløselige carbodiimidreagenser såsom EDAC.
Nøgleanvendelser af mikrosfærer:
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Valg til fluorescerende mikrosfærer Blandt vores komplette
udvalg af fluorescerende mikrosfærer-produkter finder du ’perler med disse variationer:
• Ti fluorescerende farver
• Ti nominelle perlediametre: 0,02 μm, 0,04 μm, μ0,1 m, μ0,2 m, μ0,5 m, μ1,0 m, μ2,0 m, 4,0 μm, μ10,0 m og μ15,0
• m Fire overflademodifikationer til proteinkobling: carboxylat, sulfat, aldehyd-sulfat, amin
• Mikrosfærer, der desuden er forkoblet med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium og
platin Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for UltraClean™ mikrosfærer uden overfladeaktive stoffer til forskning og kommercielle anvendelser.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig
Vi forbereder tilpassede ordrer efter anmodning. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Carboxylat-modificeret mikrosfære |
| Produktlinje | TransFluoSpheres |
| Mængde | 0.5 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overflademodifikation | Carboxylat |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |