missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Transferrin Native Protein
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
1mg; Texas Red
Beskrivelse
Native Transferrin. Source: Serum The Transferrin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q06AH7 |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulering | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free |
| Gen-id (Entrez) | 7018 |
| Navn | Transferrin Protein |
| Opbevaringskrav | 4°C in the dark. |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Multi-step |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion