Få mere at vide
Invitrogen™ Human transferrin ELISA Kit
Beskrivelse
Det menneskelige transferrin ELISA kvantificerer Hu Transferrin i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Transferrin. Metodens princip The Human Transferrin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P02787 |
| Analyseområde | 1,029 til 750 ng/ml |
| Assay følsomhed | 1 ng/mL |
| Kalibreringsområde | 1 ng/ml til 750 ng/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Andre proteiner |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Denne ELISA par antistof detekterer humant transferrin. Andre arter ikke bestemt. |
| Vis mere |