Få mere at vide
Invitrogen™ Human transferrin ELISA Kit
Artikelnummer. 17155569
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17155569
Brand: Invitrogen™ EHTFX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige transferrin ELISA kvantificerer Hu Transferrin i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Transferrin. Metodens princip The Human Transferrin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Transferriner (Tf) er et ca. 80 kDa blodplasmaglykoprotein syntetiseret af leveren. De er jernbindende transportproteiner, som kan binde to Fe(3+)-ioner i forbindelse med bindingen af en anion, normalt bicarbonat. Det er ansvarligt for transporten af jern fra steder med absorption og hæm-nedbrydning til steder for opbevaring og udnyttelse. Transferrin er det primære blodjerntransportprotein og under normale forhold; ca. en tredjedel af det samlede blodtransferrin indeholder bundet jern. Måling af blodtransferrinniveauer kan bruges som en indikator for blodets jernbærende kapacitet og abnormiteter i jernmetabolismen, såsom anæmi, jernoverskud og hæmokromatose. Serumtransferrin kan også have en yderligere rolle i at stimulere celleproliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P02787
Analyseområde 1,029 til 750 ng/ml
Assay følsomhed 1 ng/mL
Kalibreringsområde 1 ng/ml til 750 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer humant transferrin. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 5 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7018
Gen symbol HEL-S-71 p,PRO1557,PRO2086QTL1,TF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Kardiovaskulær forskning
Prøvevolumen Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym PRO1400, PRO1557, PRO2086QTL1, TF
Mål Transferrin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min