Få mere at vide
Invitrogen™ Musetransferrin, HRP
Artikelnummer. 10240064
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10240064 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10240064 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31453
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Musekontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Produktrenhed: Bundlinjen/udfældningslinjene mod gede-anti-mus helserum er (er) de samme som (dem) mod gede-anti-mus transferrin, når de testes med immunoelektroforese ved en antigenkoncentration på 20 mg/ml. Transferrinkoncentration: 1,0 mg/ml efter rekonstituering. Restaurering og opbevaring: Opbevar produktet ved 4 °C indtil åbning. Genskab med 1,1 ml destilleret vand. Centrifuger produktet, hvis det ikke er helt klart efter at have stået 1-2 timer ved stuetemperatur. (For at vurdere klarhed, træk produktet ind i en ren pasteurpipette). Produktet er stabilt i flere uger ved 4 °C som en ufortyndet væske. Efter fortynding må du ikke bruge den i mere end én dag. For at forlænge produktets holdbarhed, tilsæt et lige volumen glycerol for at opnå en endelig koncentration på 50% glycerol og opbevar ved -20 °C. Oprindelsesland: USA.
Transferriner (Tf) er et cirka 80 kDa blodplasmaglykoprotein, der syntetiseres af leveren. De er jernbindende transportproteiner, som kan binde to Fe(3+)-ioner i forbindelse med bindingen af en anion, normalt bicarbonat. Det er ansvarligt for transport af jern fra steder med absorption og nedbrydning af hæm til opbevarings- og udnyttelsessteder. Transferrin er det primære jerntransportprotein i blodet, og under normale forhold; Omtrent en tredjedel af det samlede blodtransferrin indeholder bundet jern. Måling af blodtransferrinniveauer kan bruges som indikator for blodets jernbærende kapacitet og abnormiteter i jernmetabolismen såsom anæmi, jernoverbelastning og hæmochromatose. Serumtransferrin kan også have en yderligere rolle i stimulering af celleproliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Transferrin
Mængde 1 mg
Koncentration 1 mg/mL
Formulering PBS med 15 mg/ml BSA og uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, immunhistokemi, blokeringsanalyse
Isotype Ig