Få mere at vide
Invitrogen™ Transferrin fra menneskeserum, Alexa Fluor™ konjugeret
Beskrivelse
Fluorescerende transferrin til receptormedieret endocytose og genanvendelse
Fluorescerende transferrinkonjugater anvendes bredt til at studere transferrinreceptormedieret endocytose, endosomal transport og genanvendelse ved brug af levende celle-imaging eller fixed-cell endpoint-analyse. Transferrin binder transferrinreceptor 1 (TfR1) ved celleoverfladen og internaliseres gennem clathrin-medieret endocytose. Efter endosomal forsuring og jernfrigivelse forbliver apo-transferrin bundet til TfR1, og komplekset recickulerer til plasmamembranen, hvor apotransferrin dissocierer.
Hvorfor bruge fluorescerende transferrin til endocytosestudier?
- Følg receptormedieret endocytose: Følg transferrinbinding, TfR-medieret internalisering og intracellulær transport.
- Overvåg endocytisk genanvendelse: Brug fluorescerende transferrin som en veletableret markør for den endosomale genanvendelsesvej.
- Undersøg trafficking-kinetik: Opfølgning og genanvendelse ved brug af live-cell imaging, pulse-chase-eksperimenter eller fixed-cell endpoint analysis.
- Vurder endosomal trafik: Undersøg trafikhændelser forbundet med endosomal forsuring, sortering af last og membrantransport.
- Sammenlign transportveje: Kombiner fluorescerende transferrin med fluorescerende LDL eller andre lastmarkører for at sammenligne genbrugs- og lysosomrettet veje.
- Aktiver multiplex fluorescensbilleddannelse: Vælg mellem fluorescein og Alexa Fluor™ 488, 546, 555, 568, 594, 633 og 647 konjugater til multifarvebilleddannelsesworkflows.
Fluorescerende transferrin muliggør en direkte fluorescensaflæsning af en velkarakteriseret endocytotisk vej, hvilket gør det til en alsidig probe til at studere receptorinternalisering, endosomal transport og genbrug.
Vælg en fluorescerende transferrinkonjugat til din billeddannelsesarbejdsgang
Vælg mellem fluorescein og Alexa Fluor™ 488, 546, 555, 568, 594, 633 og 647 transferrin-konjugerede med fluorescens, der spænder fra grønne til fjern-røde bølgelængder.
Flere fluoroformuligheder
- Match dit billeddannelsessystem: Vælg en konjugeret person, der er kompatibel med tilgængelige excitationskilder, emissionsfiltre og detektorer.
- Understøt flerfarvede billeddannelse: Vælg spektralt forskellige etiketter til brug med antistoffer, organelmarkører og andre fluorescerende prober.
- Optimer eksperimentelt design: Vælg den excitations- og emissionsprofil, der bedst passer til dine tilgængelige fluorescenskanaler.
- Brug én biologisk probe på tværs af arbejdsgange: Undersøg transferrinreceptortransport med fluoroformuligheder, der er egnede til en række fluorescensmikroskopiske anvendelser.
Anvendelser af fluorescerende transferrin
Fluorescerende transferrin er en veletableret probe til undersøgelse af transferrinreceptormedieret endocytose og intracellulær trafik.
Brug fluorescerende transferrin til at:
- Visualiser receptormedieret internalisering og genanvendelse ved hjælp af live-celle billeddannelse eller fixed-cell endpoint analyse
- Spor endosomal transport ved hjælp af fluorescens og konfokalmikroskopi
- Undersøgelser af trafficking-hændelser forbundet med endosomal forsuring og ændringer i endosomal funktion
- Undersøg transferrinreceptordynamik, herunder korrekt designede FRET-baserede studier
- Mål transferrinreceptorbinding i pattedyrs- og parasitmodelsystemer
- Sammenlign genbrug og lysosomal transport ved hjælp af komplementære fluorescerende lastmarkører
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | Transferrin |
| Farvetype | Alexa Fluor Farvestoffer |
| Form | Fast stof |
| pH | 7.2 |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.