Få mere at vide
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Artikelnummer. p-7182896
Mængde:
100 mg
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
Hver
Artikelnummer. 11528986
Brand: Gibco™ 11107047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 g
Arter Bovine
Indhold og opbevaring Store in refrigerator (2–8°C).
Forsendelsestilstand Room Temperature
Form Lyophilized
Produktlinje Gibco