Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Pipetterstation
Artikelnummer. 10463911 Shop alle Brand produkter
Stillinger:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10463911
Brand: BRAND™ 702890
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver praktisk og let tilgængelig opbevaring til Transferpettor™ instrumenter og tilbehør.
  • Vælg at rumme 2 eller 4 instrumenter op til 200 μL
  • Holder pipetter oprejst
  • Transferpettors sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipette Holder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve White
Holder Manual Pipettes
Materiale Plast
Stillinger 2
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar No
Sterilitet Sterile
Til brug med (udstyr) Transferpettor™ pipetteringsanordninger
Bredde (metrisk) 19.05 cm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 5 tommer
Dybde (metrisk) 22.86 cm