Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Pipette med fast volumen
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
20μ l
50μ l
100μ l
200μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj grad af præcision og nøjagtighed
- Til de mest krævende pipetteringer
- Fungerer efter det positive forskydningsprincip, med stemplet i direkte kontakt med den opsugede væske
- Tætsiddende stempel tørrer altid spidsernes vægge helt rene, hvilket giver reproducerbare resultater
- Det er ikke nødvendigt at kassere spidserne efter hver pipettering, da den resterende befugtning er ubetydelig
- Velegnet til medier med densitet op til 13,6 g/cm³ , viskositet op til 50.000 mm2/s, damptryk op til 500 mbar
- Arbejdstemperaturområde på 15° til 40 °C
- Leveres med ydeevnecertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,6% ,± 0,6 μL |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 8655-2 |
| Farve | Blå |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C til 40 °C |