Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Pipette med fast volumen
Artikelnummer. 10232221 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
20μ l
50μ l
100μ l
200μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10232221
Brand: BRAND™ 701853
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til væsker, når luftfortrængningspipetter ikke virker. Brand™ Transferpettor™ Pipetter med fast volumen håndterer viskøse, skummende væsker og højt damptryk.
  • Høj grad af præcision og nøjagtighed
  • Til de mest krævende pipetteringer
  • Fungerer efter det positive forskydningsprincip, med stemplet i direkte kontakt med den opsugede væske
  • Tætsiddende stempel tørrer altid spidsernes vægge helt rene, hvilket giver reproducerbare resultater
  • Det er ikke nødvendigt at kassere spidserne efter hver pipettering, da den resterende befugtning er ubetydelig
  • Velegnet til medier med densitet op til 13,6 g/cm³ , viskositet op til 50.000 mm2/s, damptryk op til 500 mbar
  • Arbejdstemperaturområde på 15° til 40 °C
  • Leveres med ydeevnecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 1.0% ,± 0,05 μL
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Farve Hvid
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5μ L
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 40 °C