Få mere at vide
Beschreibung
- Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener.
- Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
- På grund af sin perfekte ergonomi giver S Transferpette™ et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder.
- Det er ikke nødvendigt at ændre grebet, da mikroliter-pipetten giver ægte enhåndsfunktion: indstil volumen, pipetter, udkast spidsen.
- Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker og beskytter dit indstillede volumen mod utilsigtede justeringer.
- S'en Transferpette™ har Easy Calibration også teknologi, hvilket gør kalibrering let.
- En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de rigtige pipetspidser.
- Volumenområde for enkeltkanalspipette: fra 0,1 μl til 10 ml
- Volumenområde for multikanals pipetten: fra 0,5 μl til 300 μl
- Universal tipkegle
- Farvekode på volumenjusteringshjul, aksel og volumenændringsbeskyttelse
- Let indsættelse og udstødning af spidser på grund af O-ringe på multikanalpipetter
- Kan kalibreres nemt og uden værktøj takket være teknologien Easy Calibration
- Slank aksel til prøvetagning fra smalle beholdere (centrifugerør)
- Damptryk op til 500 mbar
- Viskositet op til 260 mPa s
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Oversigt | Transferpette™ S Starter-Kit Micro |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Startsæt, makro |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 100 μl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?