Få mere at vide
BRAND™ Pipettesæt Transferpette™ S, Justerbar, Starter-Kit Macro, DE-M
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
De Transferpette™ S luftfortrængningspipette giver dig mulighed for at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave betjeningskræfter og et kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier. På grund af dens perfekte ergonomi er den Transferpette™ S giver et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder. Det er ikke nødvendigt at ændre dit greb, da mikroliterpipetten giver ægte enhåndsbetjening: Indstil volumen, pipetter, skub spidsen ud.
- Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker på og beskytter din indstillede lydstyrke mod utilsigtet justering.
- De Transferpette™ S har også Easy Calibration teknologi, som gør kalibrering til en leg. Kalibrering kan udføres uden værktøj.
- En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de korrekte pipettespidser.
- Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
- Damptryk op til 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Oversigt | Transferpette™ S Starter-Kit Makro |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Reusable |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Startsæt, makro |
| Volumen (metrisk) | 100-1000μ L, 500-5000μ L, 1000-10000μ L |
| Vis mere |