Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S-pakke 2
Artikelnummer. 16417815 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 5000 μl
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16417815 0,5 til 5000 μl
1 options
Artikelnummer. 16417815 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705897
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
  • Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener.
  • Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
  • På grund af sin perfekte ergonomi giver S Transferpette™ et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder.
  • Det er ikke nødvendigt at ændre grebet, da mikroliter-pipetten giver ægte enhåndsfunktion: indstil volumen, pipetter, udkast spidsen.
  • Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker og beskytter dit indstillede volumen mod utilsigtede justeringer.
  • S'en Transferpette™ har Easy Calibration også teknologi, hvilket gør kalibrering let.
  • En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de rigtige pipetspidser.
  • Volumenområde for enkeltkanalspipette: fra 0,1 μl til 10 ml
  • Volumenområde for multikanals pipetten: fra 0,5 μl til 300 μl
  • Universal tipkegle
  • Farvekode på volumenjusteringshjul, aksel og volumenændringsbeskyttelse
  • Let indsættelse og udstødning af spidser på grund af O-ringe på multikanalpipetter
  • Kan kalibreres nemt og uden værktøj takket være teknologien Easy Calibration
  • Slank aksel til prøvetagning fra smalle beholdere (centrifugerør)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet op til 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Oversigt Transferpette™ S-pakke 2
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettepakke
Volumen (metrisk) 0,5 til 5000 μl
Inkluderer 5 x pipetter (0,5 til 10 μl, 10 til 100 μl, 20 til 200 μl, 50 til 1000 μl, 500 til 5000 μl), karruselstativ til 6 pipetter
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 40 °C
garanti 36 måneder
Længde (metrisk) 35.6 cm
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (metrisk) 10.5 cm