Få mere at vide
BRAND™ Enkeltkanals mikropipette Transferpette™ S, Fixed-Volume, DE-M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16437795 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
500 μl
1000 μL
2000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16437795
Brand: BRAND™ 705854
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effektiv: enhåndsbetjening. Fleksibel: ergonomisk design til alle håndstørrelser.
De Transferpette™ S luftfortrængningspipette giver dig mulighed for at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave betjeningskræfter og et kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier. På grund af dens perfekte ergonomi er den Transferpette™ S giver et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder. Det er ikke nødvendigt at ændre dit greb, da mikroliterpipetten giver ægte enhåndsbetjening: Indstil volumen, pipetter, skub spidsen ud.
  • Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker på og beskytter din indstillede lydstyrke mod utilsigtet justering.
  • De Transferpette™ S har også Easy Calibration teknologi, som gør kalibrering til en leg. Kalibrering kan udføres uden værktøj.
  • En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de korrekte pipettespidser.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Oversigt Transferpette™ S, 500μ L, fast volumen, F-500 DE-M
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blue
Engangs Reusable
Til brug med Pipette Tip 1000 μL
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 500 μl
Temperatur (metrisk) Drift 15 til 40 °C
garanti 36 måneder
Længde (engelsk) 11,3 tommer
Længde (metrisk) 28.7 cm
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Bredde (metrisk) 12 cm
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Højde (metrisk) 4.8 cm
Vægt (metrisk) 306.70 g