Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S, justerbar volumen
Artikelnummer. 16467795 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 1μ L
0,1 til 2,5 μL
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
500 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16467795 0,1 til 1μ L -
16477795 0,1 til 2,5 μL -
16487795 0,5 til 10 μL -
16497795 2 til 20 μL -
16407805 5 til 50 μL -
16417805 10 til 100μL -
16427805 20 til 200 μL -
16437805 100 til 1000 μL -
16447805 500 til 5000μ L Hver
16457805 1000 til 10.000μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16467795 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2554.81 DKK
    2039.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 515.60 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
  • Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener.
  • Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
  • På grund af sin perfekte ergonomi giver S Transferpette™ et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder.
  • Det er ikke nødvendigt at ændre grebet, da mikroliter-pipetten giver ægte enhåndsfunktion: indstil volumen, pipetter, udkast spidsen.
  • Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker og beskytter dit indstillede volumen mod utilsigtede justeringer.
  • S'en Transferpette™ har Easy Calibration også teknologi, hvilket gør kalibrering let.
  • En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de rigtige pipetspidser.
  • Volumenområde for enkeltkanalspipette: fra 0,1 μl til 10 ml
  • Volumenområde for multikanals pipetten: fra 0,5 μl til 300 μl
  • Universal tipkegle
  • Farvekode på volumenjusteringshjul, aksel og volumenændringsbeskyttelse
  • Let indsættelse og udstødning af spidser på grund af O-ringe på multikanalpipetter
  • Kan kalibreres nemt og uden værktøj takket være teknologien Easy Calibration
  • Slank aksel til prøvetagning fra smalle beholdere (centrifugerør)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet op til 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Oversigt Transferpette™ S, 0,1-1μ L, justerbar lydstyrke, D-1, DE-M
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipetspids 1 til 20 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette S
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 1μ L
Temperatur (metrisk) Drift 15 til 40 °C
garanti 36 måneder
Længde (engelsk) 11,3 tommer
Længde (metrisk) 28.7 cm
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Bredde (metrisk) 12 cm
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Højde (metrisk) 4.8 cm