Beskrivelse
- Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener.
- Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
- På grund af sin perfekte ergonomi giver S Transferpette™ et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder.
- Det er ikke nødvendigt at ændre grebet, da mikroliter-pipetten giver ægte enhåndsfunktion: indstil volumen, pipetter, udkast spidsen.
- Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker og beskytter dit indstillede volumen mod utilsigtede justeringer.
- S'en Transferpette™ har Easy Calibration også teknologi, hvilket gør kalibrering let.
- En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de rigtige pipetspidser.
- Volumenområde for enkeltkanalspipette: fra 0,1 μl til 10 ml
- Volumenområde for multikanals pipetten: fra 0,5 μl til 300 μl
- Universal tipkegle
- Farvekode på volumenjusteringshjul, aksel og volumenændringsbeskyttelse
- Let indsættelse og udstødning af spidser på grund af O-ringe på multikanalpipetter
- Kan kalibreres nemt og uden værktøj takket være teknologien Easy Calibration
- Slank aksel til prøvetagning fra smalle beholdere (centrifugerør)
- Damptryk op til 500 mbar
- Viskositet op til 260 mPa s
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Oversigt | Transferpette™ S, 20-200μ L, justerbar lydstyrke, D-200, DE-M |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipetspids 2 til 200 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |