Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ -8 Elektronisk, DE-M
Artikelnummer. p-8005098 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μl
10 til 200μ L
15 til 300 μl
5 til 100 μl
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Inkluderer:
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10797444
Brand: BRAND™ 705404
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed.
  • Funktioner: Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvendt pipettering, blanding, dispensering, op til 300μ l også GEL-elektroforese.
    Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15° C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤0,8% ,± 1,6 μL
Vinkel 360°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Model- 8
Antal kanaler 8
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 10 til 200μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Europa AC Adapter
Inkrementer 0,2 μL
Mængde 1 hver
Elektriske krav 230V/50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz