Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ -8 Elektronisk, DE-M
Artikelnummer. 10233172 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μl
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μl
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Inkluderer:
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Inkluderer Pakningsstørrelse
10233172 15 til 300 μL Grøn Europa AC Adapter Hver
10797444 10 til 200μ L Gul Europa AC Adapter Hver
11613229 10 til 200μ L Gul Storbritannien/Irland AC Adapter Hver
11603229 0,5 til 10 μL Grå Storbritannien/Irland AC Adapter Hver
10477852 1 til 20 μl Grå Europa AC Adapter Hver
10191972 5 til 100 μl Gul Europa AC Adapter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10233172 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705406
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed.
  • Funktioner: Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvendt pipettering, blanding, dispensering, op til 300μ l også GEL-elektroforese.
    Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15° C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤0,6% ,± 1,8 μL
Vinkel 360°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Model- 8
Antal kanaler 8
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Ja
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 15 til 300 μL
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Europa AC Adapter
Inkrementer 0,5 μL
Mængde 1 hver
Elektriske krav 230V/50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz