Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ -8 Elektronisk, DE-M
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μl
10 til 200μ L
15 til 300 μl
5 til 100 μL
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Inkluderer:
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Transferpette™ elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed.
- Funktioner: Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
- Funktioner: pipettering, omvendt pipettering, blanding, dispensering, op til 300μ l også GEL-elektroforese.
- Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
- Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15° C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
- Damptryk op til 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ≤0,8% ,± 0,8 μL |
| Vinkel | 360° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Model- | 8 |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Programmerbarhed | Ja |
| Type | Elektronisk Microliter Pipette |
| Volumen (metrisk) | 5 til 100 μL |
| Vis mere |