Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ -12 elektronisk, DE-M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10702723 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
10 til 20μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10702723 1 til 20 μL Hver
10624563 0,5 til 10 μL Hver
10634563 10 til 20μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702723 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette™ elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed.
  • Funktioner: Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvendt pipettering, blanding, dispensering, op til 300μ l også GEL-elektroforese.
  • Nem kalibreringsteknik til hurtige justeringer af Transferpette-&handlen; elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15° C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype 3 NiMH/AAA
Certificeringer/compliance DE-M
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 1 til 20 μL
Stiktype EU-stik
Temperatur (metrisk) Drift 15 til 40 °C
garanti 12 måneder
Elektriske krav 100 til 240 V, 50/60 Hz