Få mere at vide
Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed
Artikelnummer. p-4530509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 10
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 20
LN 2 overføringsbeholdere, til Thermo 30
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10723514
Brand: Thermo Scientific™ AY509X3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser nemt op til 8L/min. (2,12 gal./min.) uden at hælde ved hjælp af Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed.
  • Fås til 10, 20 og 30L modeller
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type LN2-tilbagetrækningsenhed
    Kapacitet (engelsk) 1,05 cu. ft.
    Kapacitet (metrisk) 30 L
    Til brug med (udstyr) LN 2 overføringsbeholdere, til Thermo 30