Få mere at vide
Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed
Artikelnummer. 10723514 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 10
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 20
LN 2 overføringsbeholdere, til Thermo 30
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10723514 LN 2 overføringsbeholdere, til Thermo 30 Hver
12794716 LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 20 Hver
10025753 LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723514 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AY509X3
Dispenser nemt op til 8L/min. (2,12 gal./min.) uden at hælde ved hjælp af Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed.
  • Fås til 10, 20 og 30L modeller
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type LN2-tilbagetrækningsenhed
    Kapacitet (engelsk) 1,05 cu. ft.
    Kapacitet (metrisk) 30 L
    Til brug med (udstyr) LN 2 overføringsbeholdere, til Thermo 30