Få mere at vide
Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 10
LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 20
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dispenser nemt op til 8L/min. (2,12 gal./min.) uden at hælde ved hjælp af Thermo Scientific™ Overførselsfartøjers tilbagetrækningsenhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN2-tilbagetrækningsenhed |
| Kapacitet (engelsk) | 1,05 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Til brug med (udstyr) | LN 2 Overførselsfartøjer, For Thermo 10 |