Beskrivelse
Fjern små mængder flydende nitrogen ved at bruge Thermo Scientific™ Overførselsfartøjer Dipper. Denne dipper er meget praktisk i laboratoriet til forberedelse af flydende nitrogenprøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | LN2 dipper, 12mL |
| Type | LN2 kardykker |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Til brug med (udstyr) | LN 2 Overførselsfartøjer |