Få mere at vide
Christeyns™ Overførselspumpe fra dåse
Artikelnummer. 17809864
Skift visning
Montering:
Skruemontering
Artikelnummer. Montering
17809864 Skruemontering
1 options
Artikelnummer. 17809864 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 441838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.95 DKK
    67.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.72 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Denne overførselspumpe, der skal monteres på en 5 L dunk, leverer en mængde på 20 ml.
  • Passer til flasker op til 6,25 tommer i diameter
  • Leverer 20 ml aktiveringer
Tekniske data
Produkttype Doseringspumpe
Farve Neutral
Holder Flasker op til 6,25 in. dia.
Materiale Plast
Montering Skruemontering
Antal rum 1
Produkt stil Top Loading