Få mere at vide
Heathrow Scientific Overførselspipette, naturlig
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7193577 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Emballagetype:
20/pose
Bulk
Individuel indpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16330736
Brand: Heathrow Scientific HS206371A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overførselspipetten er en ubrydelig polyethylenplastpipette i ét stykke og er velegnet til blodbank, urinanalyse, hæmatologi, vådkemi, mikrobiologi og serologi.
  • Uddannet
  • Engangs
  • Nr. Kanaler: Fire
  • Timing Kapacitet: 24 timer.
  • Tælleretning: Op/Ned
Tekniske data
Kalibreret Nej
Diameter (engelsk) Ydre 0,50 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Længde (engelsk) 5,91 tommer.
Emballagetype Bulk
Farve Clear
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 15 cm
Type Transfer Pipet