Få mere at vide
Heathrow Scientific Overførselspipette, naturlig
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Uddannet
- Engangs
- Nr. Kanaler: Fire
- Timing Kapacitet: 24 timer.
- Tælleretning: Op/Ned
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Nej |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,50 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.27 cm |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Længde (engelsk) | 6,10 tommer. |
| Emballagetype | Bulk |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Vis mere |