Få mere at vide
Heathrow Scientific Overførselspipette, naturlig
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Emballagetype:
20/pose
Bulk
Individuel indpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Uddannet
- Engangs
- Nr. Kanaler: Fire
- Timing Kapacitet: 24 timer.
- Tælleretning: Op/Ned
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Nej |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,50 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.27 cm |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Længde (engelsk) | 5,91 tommer. |
| Emballagetype | Individuel indpakning |
| Farve | Clear |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |