Få mere at vide
Heathrow Scientific Overførselspipette, naturlig
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16340736 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Emballagetype:
20/pose
Bulk
Individuel indpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16340736
Brand: Heathrow Scientific HS206371B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overførselspipetten er en ubrydelig polyethylenplastpipette i ét stykke og er velegnet til blodbank, urinanalyse, hæmatologi, vådkemi, mikrobiologi og serologi.
  • Uddannet
  • Engangs
  • Nr. Kanaler: Fire
  • Timing Kapacitet: 24 timer.
  • Tælleretning: Op/Ned
Tekniske data
Kalibreret Nej
Diameter (engelsk) Ydre 0,50 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Længde (engelsk) 5,91 tommer.
Emballagetype 20/pose
Farve Clear
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 15 cm
Type Transfer Pipet