Få mere at vide
Heathrow Scientific Overførselspipette, naturlig
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16330736 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Emballagetype:
20/pose
Bulk
Individuel indpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype unitSize
16330736 1 mL Bulk -
16340736 1 mL 20/pose -
16350736 1 mL Individuel indpakning -
16360736 2 mL Bulk Pakke med 500
16370736 2 mL 20/pose -
16380736 2 mL Individuel indpakning -
16390736 3 mL Bulk -
16300746 3 mL 20/pose Pakke med 500
16310746 3 mL Individuel indpakning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16330736 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. HS206371A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    144.51 DKK / Pakke med 500
    Spare 5.49 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overførselspipetten er en ubrydelig polyethylenplastpipette i ét stykke og er velegnet til blodbank, urinanalyse, hæmatologi, vådkemi, mikrobiologi og serologi.
  • Uddannet
  • Engangs
  • Nr. Kanaler: Fire
  • Timing Kapacitet: 24 timer.
  • Tælleretning: Op/Ned
Tekniske data
Kalibreret Nej
Diameter (engelsk) Ydre 0,50 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Længde (engelsk) 5,91 tommer.
Emballagetype Bulk
Farve Klar
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 15 cm
Type Overførselspipet