Få mere at vide
Ratiolab™ Pasteur-Plast Makro Pipetter
Beskrivelse
Krydskontaminering og overførsel kan simpelthen ikke forekomme, så kedelige oprydninger er unødvendige. Derudover er der ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale.
- Ny blød, elastisk pære
- Ubrydelig– dermed reduceret risiko for glasskader
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Prægede, eksterne gradueringer
- BSE-fri kan bruges til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 500 pakke |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Type | Pasteur Pipet |