Få mere at vide
PYREX™ Overførselshætte, han-luer-lås
Artikelnummer. 16657642 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Han-Luer Lock, 5 L, 1/4 tomme Barb-forbindelse
Artikelnummer.
16657642 Han-Luer Lock, 5 L, 1/4 tomme Barb-forbindelse
1 options
Artikelnummer. 16657642 Leverandør PYREX™ Leverandørnr. 11503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5629.37 DKK
    4944.66 DKK / Pakke med 4
    Spare 684.71 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Transferkapsel for optimal vækst med 1/4 tomme Barb-forbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Han-Luer Lock, 5 L, 1/4 tomme Barb-forbindelse
Lukketype Han-luer lock