Få mere at vide
Corning™ Transfer Cap with Dip Tube, Non-pyrogenic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31932512 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31932512 5 L Erlenmeyer Flask
31932497 3 L Erlenmeyer Flask
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31932512 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 11895
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
USP class VI compliant materials for reliable fluid handling.
  • Virgin high-density polypropylene, high density polyethylene
  • Heavy metal free (meets CONEG requirements)
  • Chemically resistant, heat sealable thermoplastic elastomer
  • Polycarbonate-silicone connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Class VI, CONEG Compliant
Til brug med (udstyr) 5 L Erlenmeyer Flask
Produkttype Transfer Cap