Beskrivelse
- Virgin high-density polypropylene, high density polyethylene
- Heavy metal free (meets CONEG requirements)
- Chemically resistant, heat sealable thermoplastic elastomer
- Polycarbonate-silicone connector
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Class VI, CONEG Compliant |
| Til brug med (udstyr) | 5 L Erlenmeyer Flask |
| Produkttype | Transfer Cap |