Få mere at vide
Thermo Scientific™ Overførselssamling pumpeslange
Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
AseptiQuik G stik
Aseptisk
Slange stil:
3/8 tommer ID Silikone og Pumpsil
TPE og Pumpsil Silikone
Beskrivelse
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamlinger med BioTitan Retention Device øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer bioprocesbeholdere (BPC'er), Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem. De leverer forenklet tilslutning og muliggør større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamlinger med BioTitan Retention Device øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer bioprocesbeholdere (BPC'er), Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem. De leverer forenklet tilslutning og muliggør større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
• Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
• Fremstillet med BioTitan Retentionsenhed —designet til at give overlegen universel fastholdelse af slanger, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved forbindelsespunkter
• Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
• Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene rum for at sikre et højt kvalitetsniveau
• Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at
validere ydeevne Standard Fluid Transfer Assembly-produkter Thermo Scientific forbindes BPC med standard produkter til at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter for at imødekomme behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige produktionsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde let vælges fra disse designs.
Alle Standard Fluid Transfer Assembly-produkter er konstrueret af konnektorer og termoplastisk elastomer (TPE)-rør til brug med svejsere. Forlængersættet fås i en række forskellige slangestørrelser og længder for at imødekomme dine behov for væskeoverførsel.
Disse Standard Fluid Transfer Assembly-produkter giver et fælles sæt produkter, der imødekommer et omfattende sæt behov. De fremstilles på flere steder globalt for at minimere bekymringerne for produktionsafbrydelser og forsyningsmangel. Disse produkter er bygget til vores høje kvalitetsstandarder for at lette succesen af din proces.
• Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
• Fremstillet med BioTitan Retentionsenhed —designet til at give overlegen universel fastholdelse af slanger, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved forbindelsespunkter
• Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
• Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene rum for at sikre et højt kvalitetsniveau
• Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at
validere ydeevne Standard Fluid Transfer Assembly-produkter Thermo Scientific forbindes BPC med standard produkter til at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter for at imødekomme behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige produktionsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde let vælges fra disse designs.
Alle Standard Fluid Transfer Assembly-produkter er konstrueret af konnektorer og termoplastisk elastomer (TPE)-rør til brug med svejsere. Forlængersættet fås i en række forskellige slangestørrelser og længder for at imødekomme dine behov for væskeoverførsel.
Disse Standard Fluid Transfer Assembly-produkter giver et fælles sæt produkter, der imødekommer et omfattende sæt behov. De fremstilles på flere steder globalt for at minimere bekymringerne for produktionsafbrydelser og forsyningsmangel. Disse produkter er bygget til vores høje kvalitetsstandarder for at lette succesen af din proces.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Overførselssamlingspumpeslange, 3/8 tommer. ID Silikone og Pumpsil Silikone, AseptiQuik G stik |
| Til brug med (applikation) | Monoklonal antistofproduktion, upstream og downstream applikationer |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | Hver |
| Slange stil | 3/8 tommer ID Silikone og Pumpsil |
| Konnektortyper | Aseptisk |