Få mere at vide
Thermo Scientific™ Overførselssamling jumperrør, TPE, aseptisk
Artikelnummer. 18116341 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Konnektortyper:
AseptiQuik G-stik
AseptiQuik L-stik
Slange stil:
1 tomme ID TPE
1/2 tomme ID TPE
1/4 tomme ID TPE
3/8 tommer ID TPE
Slangestørrelse:
5 fod
10 fod
15 fod
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Slange stil Slangestørrelse
18116341 AseptiQuik L-stik 1 tomme ID TPE 15 fod
18186331 AseptiQuik G-stik 1/4 tomme ID TPE 10 fod
30180435 AseptiQuik G-stik 3/8 tommer ID TPE 5 fod
18166331 AseptiQuik G-stik 3/8 tommer ID TPE 10 fod
18196331 AseptiQuik G-stik 3/8 tommer ID TPE 15 fod
18136341 AseptiQuik G-stik 1/2 tomme ID TPE 15 fod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18116341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31199.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54165.00 DKK
    46373.53 DKK / Pakke med 10
    Spare 7791.47 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamlinger med BioTitan Retention Device øger engangsproduktets fleksibilitet. Forenklet tilslutning og større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamlinger med BioTitan Retention Device øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer bioprocesbeholdere (BPC'er), Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem. De leverer forenklet tilslutning og muliggør større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamlinger med BioTitan Retention Device øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer bioprocesbeholdere (BPC'er), Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem. De leverer forenklet tilslutning og muliggør større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
• Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
• Fremstillet med BioTitan Retentionsenhed —designet til at give overlegen universel fastholdelse af slanger, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved forbindelsespunkter
• Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
• Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene rum for at sikre et højt kvalitetsniveau
• Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at
validere ydeevne Standard Fluid Transfer Assembly-produkter Thermo Scientific forbindes BPC med standard produkter til at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter for at imødekomme behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige produktionsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde let vælges fra disse designs.
Alle Standard Fluid Transfer Assembly-produkter er konstrueret af konnektorer og termoplastisk elastomer (TPE)-rør til brug med svejsere. Forlængersættet fås i en række forskellige slangestørrelser og længder for at imødekomme dine behov for væskeoverførsel.
Disse Standard Fluid Transfer Assembly-produkter giver et fælles sæt produkter, der imødekommer et omfattende sæt behov. De fremstilles på flere steder globalt for at minimere bekymringerne for produktionsafbrydelser og forsyningsmangel. Disse produkter er bygget til vores høje kvalitetsstandarder for at lette succesen af din proces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Overførselssamling jumperrør, 15 fod, 1 tommer. ID TPE, AseptiQuik L stik
Slange stil 1 tomme ID TPE
Konnektortyper AseptiQuik L-stik
Slangestørrelse 15 fod