Få mere at vide
Merck Transducerbeskytter
Shop alle Merck produkter
Produktlinje:
Dualex Plus
Dualex Ultra
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Hydrofobisk polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transducerbeskytter |
| Produktlinje | Dualex Plus |
| Materiale | PVDF |
| Diameter (metrisk) | 2.5 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farvekode | Klart indløb, blåt udløb |
| Oversigt | Indløb/udløb: Hun Luer-Lok/Han Luer slip |
| Mængde | 50 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Et sterilt sprøjtefilter med en diameter på 25 mm med en 0,22μ m porestørrelse Hydrofob PVDF-membran. Kommer i en pakke med 50 stk. |