Få mere at vide
Merck Transducerbeskytter
Artikelnummer. 10410221 Shop alle Merck produkter
Produktlinje:
Dualex Plus
Dualex Ultra
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10410221
Brand: Merck SLGVS25PS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Transducerbeskytter til applikationer, der kræver super hydrofobe membraner.
  • Hydrofobisk polyvinylidenfluorid (PVDF)
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transducerbeskytter
Produktlinje Dualex Plus
Materiale PVDF
Diameter (metrisk) 2.5 mm
Højde (metrisk) 25 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farvekode Klart indløb, blåt udløb
Oversigt Indløb/udløb: Hun Luer-Lok/Han Luer slip
Mængde 50 Pk.
Til brug med (applikation) Et sterilt sprøjtefilter med en diameter på 25 mm med en 0,22μ m porestørrelse Hydrofob PVDF-membran. Kommer i en pakke med 50 stk.