Få mere at vide
Transcrocetinate disodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Transcrocetinate disodium, extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Transcrocetinate disodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 591230-99-8 |
| Farve | Reddish Brown |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22Na2O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Disodium trans-crocetinate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 16.67 mg/mL (44.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |