Få mere at vide
BD Biosciences™ Transskriptionsfaktor Phospho Buffer Set (RUO)
Mængde:
100 Tests
25 Tests
Beskrivelse
- Designet til at muliggøre robust og samtidig flowcytometrisk analyse af forskellige celleoverfladeantigener, transkriptionsfaktorer og phosphorylerede signalproteiner i celler afledt af både menneske- og musevæv.
- Dette inkluderer friske, fikserede og frosne mononukleære humane perifere blodceller.
- De BD Pharmingen™ TFP Buffer Set er med succes blevet anvendt til den multiparameter flowcytometriske analyse af phosphorylerede Stat-signaleringsresponser på cytokiner lavet af humane og muse T-regulatoriske celler og konventionelle T-celle-undergrupper og andre leukocyttyper defineret af visse celleoverflademarkører, transkriptionsfaktorer (FoxP3 og T-bet) og fysiske karakteristika.
- Selvom ikke alle antistofkompatibiliteter er kendte, bør cellesignaleringsresponser på forskellige stimuli også være tilgængelige for analyse ved hjælp af dette buffersæt og antistoffer, der er specifikke for andre celleoverflademarkører, transkriptionsfaktorer og typer af nedstrøms phosphorylerede signalproteiner.
- Dette buffersystem er bagudkompatibelt med mange BD reagenser, inklusive antistoffer konjugeret med nye fluorescerende farvestoffer (f.eks. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594 , V450 , og V500 ).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Transcription Factor Phospho Buffer Set |
| Mængde | 25 Tests |
| Formulering | 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer |
| Inkluderer | 1 Set, 25 Tests, 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Transcription Factor Phospho Buffer Set
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, methanol