Få mere at vide
BD Biosciences™ Transskriptionsfaktor Phospho Buffer Set (RUO)
Artikelnummer. 15862629
Skift visning
Mængde:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15862629 100 tests
15844409 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15862629 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 563239
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Designet til at muliggøre robust og samtidig flowcytometrisk analyse af forskellige celleoverfladeantigener, transkriptionsfaktorer og phosphorylerede signalproteiner i celler afledt af både menneske- og musevæv.
  • Designet til at muliggøre robust og samtidig flowcytometrisk analyse af forskellige celleoverfladeantigener, transkriptionsfaktorer og phosphorylerede signalproteiner i celler afledt af både menneske- og musevæv.
  • Dette inkluderer friske, fikserede og frosne mononukleære humane perifere blodceller.
  • De BD Pharmingen™ TFP Buffer Set er med succes blevet anvendt til den multiparameter flowcytometriske analyse af phosphorylerede Stat-signaleringsresponser på cytokiner lavet af humane og muse T-regulatoriske celler og konventionelle T-celle-undergrupper og andre leukocyttyper defineret af visse celleoverflademarkører, transkriptionsfaktorer (FoxP3 og T-bet) og fysiske karakteristika.
  • Selvom ikke alle antistofkompatibiliteter er kendte, bør cellesignaleringsresponser på forskellige stimuli også være tilgængelige for analyse ved hjælp af dette buffersæt og antistoffer, der er specifikke for andre celleoverflademarkører, transkriptionsfaktorer og typer af nedstrøms phosphorylerede signalproteiner.
  • Dette buffersystem er bagudkompatibelt med mange BD reagenser, inklusive antistoffer konjugeret med nye fluorescerende farvestoffer (f.eks. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594 , V450 , og V500 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Transcription Factor Phospho Buffer Set
Mængde 100 tests
Formulering 75 ml 0,75X TFP fortyndingsbuffer, 25 ml 4X TFP fix/perm-buffer, 125 ml permbuffer III, 150 ml 5x TFP-buffer Perm/Wash
Inkluderer 1 sæt, 100 tests, 75 ml 0,75X TFP fortyndingsbuffer, 25 ml 4X TFP fix/perm-buffer, 125 ml permbuffer III, 150 ml 5x TFP-buffer Perm/Wash
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formaldehyde